Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées équipées de larges becs verseurs et de graduations intégrées.
Marque:  Thermo Scientific™ 3662-4000
171.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10599481
  • 328.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue. Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les conjectures. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
  • Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans une grande variété d’utilisations
  • Autoclavables (l’autoclavage affecte la précision)
  • Graduations intégrées par sérigraphie facilitant la lecture (modèles de 10 ml à 1 litre uniquement)
Informations de commande :
Conditionnement individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4000 ml
±29 ml
ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520
Pour le stockage, pour la distribution
500 ml à 4 000 ml par incréments de 50 ml
50 ml
± 29.0 ml
Rond
4 po
Hexagonale
607,1 mm
Oui
Polypropylène
Bouteille en polypropylène graduée, 4000 ml
1
5,18 po
131,6 mm
Autoclavables
121°C
101,6 mm
250°F
23,9 po
Bouteille graduée
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1421009 Type de certificatCertificat de conformité Date01/03/2025 Catalog Number3662-4000
Numéro de lot1421224 Type de certificatCertificat de conformité Date24/01/2025 Catalog Number3662-4000
Numéro de lot1303112 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3662-4000
Numéro de lot1285429 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3662-4000
Numéro de lot1284822 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3662-4000
Nom du produit
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™ > Bouteille en polypropylène graduée, 4000 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.