Learn More
Thermo Scientific™ Béchers en polyméthylpentène avec poignées Nalgene™
Les béchers en polyméthylpentène Thermo Scientific Nalgene résistent aux acides, bases, alcools aliphatiques, aldéhydes et esters.
40.10€ - 79.30€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PMP |
Incréments | 100 ml |
Quantité | 1/sachet ; 6/boîte |
Type | Bécher |
Alert:
Ne doivent pas être utilisés sur des plaques chauffantes.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10616181
|
Thermo Scientific™
1223-1000 |
1000 ml |
40.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156640
|
Thermo Scientific™
1223-3000 |
3000 ml |
79.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les béchers en polyméthylpentène Thermo Scientific Nalgene résistent aux acides, bases, alcools aliphatiques, aldéhydes et esters.
Ces béchers avec poignée rectangulaire facilitent le transport et la distribution et peuvent être exposés à des températures extrêmes en continu.
- Excellente résistance aux acides, bases et alcools aliphatiques.
- Bonne résistance aux aldéhydes et esters.
- Supportent une exposition continue à une température pouvant atteindre 150°C et une exposition intermittente à une température maximale de 175°C.
- Transparents aux micro-ondes.
- Poignée rectangulaire.
- Graduations en relief en oz et en ml.
Spécification
Transparent | |
100 ml | |
Bécher | |
Non | |
Moulé dans des graduations en oz et en ml |
PMP | |
1/sachet ; 6/boîte | |
Autoclavables | |
Oui | |
Avec poignées |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : Non conçus pour être utilisés sur des plaques chauffantes.