Learn More
Thermo Scientific™ Béchers en polyméthylpentène avec poignées Nalgene™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
3000 ml
Description
Les béchers en polyméthylpentène Thermo Scientific Nalgene résistent aux acides, bases, alcools aliphatiques, aldéhydes et esters.
Ces béchers avec poignée rectangulaire facilitent le transport et la distribution et peuvent être exposés à des températures extrêmes en continu.
- Résiste à une exposition continue à des températures aussi élevées que 150°C et des températures intermittentes à 175°C (347°F)
- Transparent aux micro-ondes
- Matériau PMP transparent permettant de voir clairement le contenu du bécher
- Les graduations moulées en oz et en ml ne s’usent pas avec une utilisation continue ou les lavages
- Poignée rectangulaire moulée robuste pour une manipulation et un versement faciles et sûrs
- Autoclavables / Transparents / Gradués
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Description | Bécher avec poignée graduée en PMP 3000 ml |
Capacité (métrique) | 3000 ml |
Matériau | Polyméthylpentène |
Plage de graduations | Moulé dans des graduations en oz et en ml |
Incréments | 100 ml |
Quantité | 1; 6 |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : Non conçus pour être utilisés sur des plaques chauffantes.