Learn More
Thermo Scientific™ Béchers en polyméthylpentène avec poignées Nalgene™
Description
Garantissez une résistance aux acides, bases, alcools aliphatiques, aldéhydes et esters avec les béchers gradués en PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Ces béchers comportent des poignées rectangulaires pour faciliter le transport et le versement et peuvent résister à une utilisation continue à des températures élevées.
- Résiste à une exposition continue à des températures aussi élevées que 150°C et des températures intermittentes à 175°C (347°F)
- Transparent aux micro-ondes
- Matériau PMP transparent permettant de voir clairement le contenu du bécher
- Les graduations moulées en oz et en ml ne s’usent pas avec une utilisation continue ou les lavages
- Poignée rectangulaire moulée robuste pour une manipulation et un versement faciles et sûrs
- Autoclavables / Transparents / Gradués
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
Couleur | Transparent |
Description | Bécher avec poignée graduée en PMP 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | PMP |
Plage de graduations | 100 ml à 1 000 ml |
Incréments | 100 ml |
Quantité | 1/sachet ; 6/boîte |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420524 | Certificat de conformité | 13/02/2025 | 1223-1000 |
1417802 | Certificat de conformité | 13/02/2025 | 1223-1000 |
1285533 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 1223-1000 |
1410256 | Certificat de conformité | 27/08/2024 | 1223-1000 |
1405220 | Certificat de conformité | 24/04/2024 | 1223-1000 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : Non conçus pour être utilisés sur des plaques chauffantes.