Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polyméthylpentène avec bouchons Nalgene™
GREENER_CHOICE
Utilisez ces flacons, qui allient résistance chimique, solidité et transparence, pour le titrage, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Marque:  Thermo Scientific™ 4109-1000
64.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10373361
  • 66.70€ / 2 pièces
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les flacons en polyméthylpentène avec bouchons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene s'utilisent pour la titration, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Autoclavables, ils sont une combinaison de plusieurs qualité : transparence, résistance aux composants chimiques et aux impacts, autoclavabilité.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance à la majorité des réactifs de laboratoire
  • De résistance chimique égale, mais de transparence supérieure, au polypropylène
  • Parfaits pour la préparation et le stockage de milieux de culture et les titrations
  • Tous les formats sont dotés de graduations faciles à lire
  • Autoclavables / gradués
Inclut : des bouchons à vis en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
32 oz
1000 ml
6
Autoclavable
Oui
Non stérile
À vis
Flacon Erlenmeyer bouchon à vis PMP 1000 ml
PMP
2
Non
Étroit
unie
53 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1391548 Type de certificatCertificat de conformité Date22/09/2023 Catalog Number4109-1000
Numéro de lot1366763 Type de certificatCertificat de conformité Date31/08/2022 Catalog Number4109-1000
Numéro de lot1306981 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2021 Catalog Number4109-1000
Numéro de lot1266455 Type de certificatCertificat de conformité Date12/10/2019 Catalog Number4109-1000
Numéro de lot1220350 Type de certificatCertificat de conformité Date05/01/2018 Catalog Number4109-1000
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons en polyméthylpentène avec bouchons Nalgene™ > Capacité : 1000 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.