Learn More
Thermo Scientific™ Jarres multifonctions avec couvercles Nalgene™
Les jarres multifonctions avec couvercles Thermo Scientific Nalgene peuvent également servir d’aquariums, de terrariums, de cloches et de chambres de lyophilisation.
82.30€ - 166.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Gamme de températures | -135°C à +135°C |
Matériau | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10024840
|
Thermo Scientific™
DS5300-0507 |
2.2L | 133 mm | 191 mm |
82.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10288770
|
Thermo Scientific™
DS5300-9609 |
4.7L | 168 mm | 235 mm |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10132831
|
Thermo Scientific™
DS5300-9910 |
8.3L | 222 mm | 254 mm |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les jarres multifonctions avec couvercles Thermo Scientific Nalgene peuvent également servir d’aquariums, de terrariums, de cloches et de chambres de lyophilisation.
Légers et économiques, les jarres multifonctions avec couvercles sont autoclavables et incassables.
- Cuves transparentes en polycarbonate avec parois de 3 mmin. d’épaisseur.
- Autoclavables et incassables.
- Possibilité de forer ou perçer les parois pour y fixer un équipement de chauffe ou de refroidissement.
Spécification
Transparent | |
-135°C à +135°C | |
Polycarbonate |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.