Learn More
Thermo Scientific™ Jarres multifonctions avec couvercles Nalgene™
Les jarres multifonctions avec couvercles Thermo Scientific Nalgene peuvent également servir d’aquariums, de terrariums, de cloches et de chambres de lyophilisation.
Marque: Thermo Scientific™ DS5300-9910
113.38 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.28700kg
Description
Les jarres multifonctions avec couvercles Thermo Scientific Nalgene peuvent également servir d’aquariums, de terrariums, de cloches et de chambres de lyophilisation.
Légers et économiques, les jarres multifonctions avec couvercles sont autoclavables et incassables.
Caractéristiques :
- Possibilité de forer ou percer les parois des cuves pour y fixer un équipement de chauffe ou de refroidissement
- Leurs parois épaisses de 1/8 po et très durables rendent ces cuves utiles comme bains-marie, aquariums, terrariums ou chambres de lyophilisation
- Autoclavable
Remarque :
- La cuve DS5300-0507 est adaptée aux applications sous vide, sans autoclave
.
Spécification
2 gal | |
Cuve avec couvercle polyvalent PC 222 x 254 mm | |
ISO 13485:2016 | |
PC | |
1 | |
254 mm | |
222 mm |
Transparents | |
8.3L | |
-135°C à +135°C | |
1 | |
10 po | |
9 in |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.