Learn More
Thermo Scientific™ Jarres multifonctions avec couvercles Nalgene™
GREENER_CHOICE
Les jarres multifonctions avec couvercles Thermo Scientific Nalgene peuvent également servir d’aquariums, de terrariums, de cloches et de chambres de lyophilisation.
Marque:  Thermo Scientific™ DS5300-9609
88.69 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10288770
  • 111.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les jarres multifonctions avec couvercles Thermo Scientific Nalgene peuvent également servir d’aquariums, de terrariums, de cloches et de chambres de lyophilisation.
Légers et économiques, les jarres multifonctions avec couvercles sont autoclavables et incassables.
Caractéristiques :
  • Possibilité de forer ou percer les parois des cuves pour y fixer un équipement de chauffe ou de refroidissement
  • Leurs parois épaisses de 1/8 po et très durables rendent ces cuves utiles comme bains-marie, aquariums, terrariums ou chambres de lyophilisation
  • Autoclavable
Remarque :
  • La cuve DS5300-0507 est adaptée aux applications sous vide, sans autoclave
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 gal
Cuve avec couvercle polyvalent PC 168 x 235 mm
ISO 13485:2003
Polycarbonate
1
235 mm
168 mm
Transparent
4.7L
-135°C à +135°C
1
9,2 in
6,6 po
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.