Learn More
Thermo Scientific™ Rack multi-flacons Nalgene™
GREENER_CHOICE
Le rack multi-flacons Thermo Scientific Nalgene supporte solidement jusqu'à huit bouteilles rondes ou carrées de 500 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ DS5996-0871
69.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10122641
  • 79.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le rack multi-flacons Thermo Scientific Nalgene supporte solidement jusqu'à huit bouteilles rondes ou carrées de 500 ml.
Les bouteilles sont bien calées entre la grille supérieure et les ondulations moulées du plateau inférieur ; Les flacons de 250 ml sont plus mobiles.
  • Poignée télescopique se rangeant dans le rack pour un stockage aisé
  • Autoclavable
  • Dimensions (poignée déployée) : 33,0 x 19,4 x 22,9 cm ; hauteur avec poignée télescopique dans le rack : 16,5cm
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack de flacons
Autoclavable
8 flacons
Ronds ; Carrés
1
Rack multi-flacons
Blanc
8
1
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1291891 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog NumberDS5996-0871
Numéro de lot1311351 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog NumberDS5996-0871
Numéro de lot1402440 Type de certificatCertificat de conformité Date16/08/2024 Catalog NumberDS5996-0871
Numéro de lot1392059 Type de certificatCertificat de conformité Date03/09/2023 Catalog NumberDS5996-0871
Numéro de lot1392064 Type de certificatCertificat de conformité Date01/09/2023 Catalog NumberDS5996-0871
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rack multi-flacons Nalgene™ > Rack multi-flacons ; capacité de 8 flacons
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.