Learn More
Portoir pour flacons en acier recouvert de polyamide Azlon™
Idéal pour transporter jusqu’à six flacons ou pissettes en toute sécurité
Marque: Azlon BGS042
118.01 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En acier recouvert de polyamide
- Offre une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres revêtements
Spécification
Portoir pour flacon | |
Acier recouvert de polyamide | |
1 | |
74 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30