Learn More
Thermo Scientific™ Support de laboratoire Nalgene™
Click to view available options
Capacité:
Flacons
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réduisez la casse et les déversements lors du transport de flacons en verre et en plastique à l’aide des supports de laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Le portoir utilisé sans inserts peut recevoir les flacons carrés et rectangulaires ou les racks de tubes de test Nalgene™ Unwire™.
- Retirer les gaines pour placer jusqu’à six flacons avec des diamètres de 2,375 in. (6 cm), 3,5 in. (9 cm) ou 4,25 in. (10,8 cm)
- Construction robuste en polyéthylène haute densité pouvant accueillir jusqu’à six flacons pour milieu de culture en verre de 1 000 ml
- Supports empilables lorsqu’ils sont vides
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour flacon |
| Description | Porteur de laboratoire |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Flacons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Positions | 6 |
| Forme | Carré |
| Empilables | Oui |
| Nbre par carton | 2 |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |