Learn More
Thermo Scientific™ Rack de microtubes à centrifuger Nalgene™ : Technologie de fabrication ResMer™
GREENER_CHOICE
Économisez de l’espace en laboratoire avec ces racks pour tubes résistants aux produits chimiques. Les racks empilables possèdent des lettres et des numéros moulés pour faciliter leur identification.
Marque:  Thermo Scientific™ 5973-0015
18.24 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10199870
  • 33.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les racks pour tubes Thermo Scientific Nalgene utilisent la technologie de fabrication ResMer™ afin de conserver leurs couleurs et leurs performances dans des milieux de laboratoire difficiles.
Ces racks colorés et résistants aux produits chimiques comportent des lettres et numéros gravés pour une identification facile et s'empilent, permettant ainsi un gain de place.
  • Adaptés à une vaste plage de températures et présentant une bonne résistance aux produits chimiques
  • Empilables vides ou pleins pour gagner de l’espace sur la paillasse
  • Autoclavables
  • Chaque orifice comporte des lettres et des numéros gravés pour faciliter l’identification des échantillons
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos produits Nalgene sont conditionnés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack de microtubes à centrifuger
4 x 6
Blanc
Polycétone
Oui
1
14.3 cm
9.0 cm
5.2 cm
Rack pour microtubes blanc 1,5 ml
Autoclavable
Tubes de 1.5 ml
24
8
14.3 x 9.0 x 5.2 cm (5.75 x 3.5 x 2 in)
5,75 po
3,5 in
2 po
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1308415 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5973-0015
Numéro de lot1300597 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5973-0015
Numéro de lot1299538 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5973-0015
Numéro de lot1412819 Type de certificatCertificat de conformité Date12/09/2024 Catalog Number5973-0015
Numéro de lot1371514 Type de certificatCertificat de conformité Date06/10/2022 Catalog Number5973-0015
Nom du produit
Thermo Scientific™ Rack de microtubes à centrifuger Nalgene™ : Technologie de fabrication ResMer™ > Portoirs pour microtubes à centrifuger ; peuvent contenir 24 tubes de 1,5 ml ; blanc