Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’extraction SPE à micro-échelle HyperSep™, 10 à 200 μl
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE révolutionnaires et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Les pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ sont disponibles dans de nombreuses chimies appréciées pour s’adapter à un large éventail d’applications. Elles sont dotées d’une pointe de micropipette unique dont le matériau chromatographique est directement relié à la surface interne. Aucune colle ou polymère n’est utilisé(e), de sorte qu’il n’y a pas de contamination provenant de la matrice de support.
Spectrométrie de masse
Dessalage
Purification des protéines
MALDI
Électrophorèse
HPCE
HPLC
CEC
Les pointes sont disponibles en capacités de 1-10 µl et 10-200 µl.
Spécification
Spécification
| Description | HILIC ; Volume de 10 à 200 ul |
| À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide à micro-échelle |
| À utiliser avec (équipement) | Micropipettes |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep HILIC |
| Type | Pointe |
| Volume (métrique) | 10 à 200 µl |