Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables à profil bas MX35 Premier™
Code produit. 10454379 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Lame de mictotome jetable à profil bas
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10454379
Marque: Epredia™ 3052835
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez des coupes de tissus durs et des coupes minces de grande qualité grâce aux lames de microtome jetables à profil bas hautes performances Epredia™ MX35 Premier™.
Réalisez des coupes de tissus durs et des coupes fines de grande qualité grâce aux lames de microtome jetables à profil bas hautes performances Thermo Scientific™ MX35 Premier.
  • Tranchant plus coupant à durabilité accrue pour une durée de vie prolongée de la lame
  • Les lames Premier Plus offrent une durabilité accrue, une netteté supérieure pour un frottement réduit de la lame et une durée de vie plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lame de mictotome jetable à profil bas
Profile Bas
À utiliser avec (application) Conçues pour être très précises avec une durée de vie de coupe prolongée (excellentes pour les tissus durs)
Jetable Oui
Angle de coupe 34°
Épaisseur (impériale) 0.01 in
Épaisseur (métrique) 0,24 mm