Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de rechange pour bocal Mason Nalgene™
Description
Fixez ces bouchons de rechange sur les bocaux Mason Thermo Scientific™ Nalgene™.
- Pour une utilisation avec des cuves Mason Nalgene série 2115 et des cuves droites de finition 70 mm
- Cuves Mason série 2115
- Cuves en polycarbonate (PC) 2116-0125 et -0250
- Cuves en polyméthylpentène (PMP) 2117-0125 et -0250
- Cuves en copolymère de polypropylène (PPCO) 2118-0004 et -0008
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Description | Bouchon de rechange |
Matériau | En PP |
Nbre par carton | 12 |
Gamme de produits | Nalgene™ |
Closure Included | Oui |
Type de produit | Mason Jar Screw Closure |
À utiliser avec (équipement) | Bocaux Nalgene Mason (Série 2115) |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421666 | Certificat de conformité | 19/02/2025 | 712154-0700 |
1421334 | Certificat de conformité | 15/01/2025 | 712154-0700 |
1300395 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 712154-0700 |
1318430 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 712154-0700 |
1336930 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 712154-0700 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.