Learn More
Thermo Scientific™ Bidons distributeurs de sécurité en PEBD Nalgene™ avec bouchon Code produit.: 10614212
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bidons distributeurs de sécurité en PEBD Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10614212
20 l
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 l
Code produit. 10614212
Marque: Thermo Scientific™ 23400050
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protection contre les fuites, les ruptures et la contamination grâce aux bidons de distribution de sécurité en polyéthylène à faible densité, une alternative sûre aux bidons en verre.
Prévenez les fuites, la casse et la contamination avec les bidons distributeurs de sécurité en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, une alternative sûre aux bidons en verre. Plus légers que ceux en verre, ces bidons en polyéthylène basse densité ont des bouchons à vis en polypropylène et des becs verseurs attachés de manière permanente. Les bidons sont dotés d’une anse large et d’une zone de préhension inférieure moulée pour un soutien supplémentaire lors du versement.
  • La poignée à épaulement intégrale et la poignée inférieure moulée rendent le transport et le versement confortables et faciles
  • Le bec verseur moulé réduit les éclaboussures, bouchon à l’arrière pour l’aération
  • Bouchon à vis en polypropylène blanc avec attache pour éviter de le perdre
  • Étanches†
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 5,5 gal, 20 L
Capacité (métrique) 20 l
Capacité (impériale) 5,5 gal
Couleur Naturel, translucide
Description Bidon de distribution sécurisée
Diamètre (impériale) 11,2 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 2,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
Comprend Poignée à épaulement intégrée, poignée à fond moulé et bec verseur moulé
Matériau PEBD
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 528 mm
Type de produit Bidon de distribution sécurisée
Hauteur (impériale) 20,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83 B
Diamètre (métrique) 286 mm
Type de bouchon Bouchon à vis, assemblé
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1418928 Type de certificatCertificat de conformité Date12/12/2024 Catalog Number2340-0050
Numéro de lot1395470 Type de certificatCertificat de conformité Date01/02/2024 Catalog Number2340-0050
Numéro de lot1395469 Type de certificatCertificat de conformité Date26/01/2024 Catalog Number2340-0050
Numéro de lot1395468 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2024 Catalog Number2340-0050
Numéro de lot1396602 Type de certificatCertificat de conformité Date04/01/2024 Catalog Number2340-0050
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bidons distributeurs de sécurité en PEBD Nalgene™ avec bouchon >