Learn More
Bonbonnes à usage intensif en polypropylène Azlon™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11383494
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
Filetage (métrique):
45 mm
80mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11383494
Marque: Azlon BNP10B
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La bonbonne en polypropylène, résistant aux produits chimiques et robuste, Azlon ont une poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé. La forme basse permet une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport. Les graduations moulées permettent une évaluation du volume. Autoclavables à 121C.
  • Bonne résistance chimique générale
  • Forme basse pour une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport
  • Poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé
  • Graduations moulées pour une évaluation rapide et facile du volume
  • Autoclavables à 121°C
  • Les bouchons des bonbonnes 10 L et 20L ont des guides de forage moulés pour faciliter l’installation des conduites d’alimentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Comprend Poignée et bouchon
Matériau PP
Quantité 1/boîte
Largeur (métrique) 280mm
Filetage (métrique) 80mm
Closure Included Oui
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 360 mm