Learn More
Buerkle™ Bécher gradué industriel empilable
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
2000 mL
3 000 ml
5 000 ml
Description
- Adapté pour des applications industrielles.
- Comprend deux échelles de mesure en relief :
- Transparent et avec caractères bleus.
- Poignée ergonomique, disponible en conception fermée pour une stabilité spéciale ou avec poignée ouverte pour un empilage pour économiser de l’espace.
- Structure en polypropylène et très résistante aux acides, bases et produits chimiques.
- Transparent
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 5 000 ml |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Matériau | Polypropylène |
Poids (métrique) | 0,3455 kg |
Graduations | 100 mL |
Graduated | Oui |
Hauteur (métrique) | 257 mm |
Diamètre (métrique) | 203 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Bécher gradué industriel empilable >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu