Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en PEBD Nalgene™ avec bouchon
Description
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et des bidons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces bidons en polyéthylène à basse densité sont dotés d’une grande poignée de transport et d’une excellente résistance chimique. Le bec verseur se trouve sur le côté pour une distribution facile et précise. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
- Légèreté qui facilite la manipulation et le transport — un tiers du poids du verre
- Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en PP
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 1 gal, 4 L |
Capacité (métrique) | 4 l |
Capacité (impériale) | 1 gal |
Couleur | Naturels, transparents |
Description | Bidon |
Diamètre (impériale) | 5,9 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,9 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 25 mm |
Matériau | LDPE |
Nbre par carton | 6 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Posters
Product Information
Schematics & Diagrams
Specification Sheets
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1409614 | Certificat de conformité | 26/07/2024 | 2220-0010 |
1393913 | Certificat de conformité | 21/11/2023 | 2220-0010 |
1380934 | Certificat de conformité | 08/05/2023 | 2220-0010 |
1360843 | Certificat de conformité | 27/06/2022 | 2220-0010 |
1309630 | Certificat de conformité | 23/02/2021 | 2220-0010 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.