Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone durcie au platine 50 Nalgene™
Minimisez l’absorption des protéines et produits alimentaires. Une surface à faible liaison rend idéale cette tubulure flexible et durable dans une variété d’applications de pompe et de transfert.
137.00€ - 924.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure flexible |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, de l’USDA et de la Pharmacopée américaine (éd. 24) de classe VI relatives aux matériaux plastiques ainsi qu’aux normes sanitaires 3A. |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone durci au platine |
Longueur totale (impériale) | 50 ft |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10584821
|
Thermo Scientific™
8060-0020 |
1/16 in | 1/8 in |
137.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10264591
|
Thermo Scientific™
8060-0030 |
1/8 in | 1/4 in |
259.03€
15m |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11988477
|
Thermo Scientific™
8060-0040 |
3/16 in | 5/16 in |
219.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10728861
|
Thermo Scientific™
8060-0050 |
3/16 in | 3/8 in |
215.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11978477
|
Thermo Scientific™
8060-0060 |
1/4 in | 3/8 in |
309.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12782447
|
Thermo Scientific™
8060-0070 |
1/4 in | 7/16 in |
292.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12193931
|
Thermo Scientific™
8060-0080 |
1/4 in | 1/2 in |
381.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11304705
|
Thermo Scientific™
8060-0100 |
5/16 in | 1/2 in |
409.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10273921
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
3 à 8 in. | 1 à 2 in. |
256.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10768861
|
Thermo Scientific™
8060-0130 |
3/8 in | 9/16 in |
413.00€
15.20m |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10410343
|
Thermo Scientific™
8060-0140 |
3/8 in | 5/8 in |
501.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13485918
|
Thermo Scientific™
8060-0190 |
1/2 in | 11/16 in |
536.00€
15.20m |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10060571
|
Thermo Scientific™
8060-0200 |
1/2 in | 3/4 in |
855.00€
15m |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10603642
|
Thermo Scientific™
8060-0260 |
5/8 in | 7/8 in |
830.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11374705
|
Thermo Scientific™
8060-0310 |
3/4 in | 1 in |
924.00€
15m |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17158728
|
Thermo Scientific™
8060-0120 |
3 à 8 in. | 1 à 2 in. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Minimisez l’absorption des protéines et produits alimentaires. Flexible et durable, la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 est dotée d’une surface à faible liaison, ce qui la rend idéale dans une variété d’applications de pompe et de transfert, dans les industries pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et l’industrie des aliments et des boissons.
Cette tubulure de haute pureté et translucide ne contient aucun plastifiant à base de phtalate ni de peroxyde qui pourrait de lixivier dans le liquide transporté.- Sans saveur, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique.
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Conditionnement double dans des boîtes de 50 pi (15,2 m).
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
Spécification
Tubulure flexible | |
Autoclavables | |
50 ft | |
50 | |
Duromètre 50(A) | |
450°F |
Conforme aux exigences de la FDA, de l’USDA et de la Pharmacopée américaine (éd. 24) de classe VI relatives aux matériaux plastiques ainsi qu’aux normes sanitaires 3A. | |
Silicone durci au platine | |
15.24 m | |
Translucide | |
Rayon de courbure de 4 x dia. ext. | |
232°C |