Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone durcie au platine 50 Nalgene™
Minimisez l’absorption des protéines et produits alimentaires. Une surface à faible liaison rend idéale cette tubulure flexible et durable dans une variété d’applications de pompe et de transfert.
Marque: Thermo Scientific™ 8060-0120
Informations supplémentaires : Poids : 4.28000kg
Description
Minimisez l’absorption des protéines et produits alimentaires. Flexible et durable, la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 est dotée d’une surface à faible liaison, ce qui la rend idéale dans une variété d’applications de pompe et de transfert, dans les industries pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et l’industrie des aliments et des boissons.
Cette tubulure translucide de haute pureté ne contient aucun plastifiant à base de phthalate ni peroxyde qui pourrait être entraîné dans le liquide transporté.- Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Emballage double, en boîte de 50 pi (15,2 m).
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
Spécification
Tubulure flexible | |
Autoclavables | |
9,5 mm | |
1 à 2 in. | |
50 ft. | |
1 à 16 in. | |
50 | |
Duromètre 50(A) | |
7 psig à 320°F (160°C) | |
232°C |
Conforme aux normes de la FDA, USDA, de la classe VI de l’USP (24e édition) relative aux matériaux plastiques, et de la 3-A SSI. | |
3 à 8 in. | |
Silicone (catalyse platine) | |
13 mm | |
15,24 m | |
0,16 cm | |
Translucide | |
Rayon de courbure 4xOD | |
450°F |