Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en silicone durcie au platine 50 Nalgene™
Minimisez l’absorption des protéines et produits alimentaires. Une surface à faible liaison rend idéale cette tubulure flexible et durable dans une variété d’applications de pompe et de transfert.
Marque: Thermo Scientific™ 8060-0190
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 2.42000kg
Description
Minimisez l’absorption des protéines et produits alimentaires. Flexible et durable, la tubulure en silicone durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 est dotée d’une surface à faible liaison, ce qui la rend idéale dans une variété d’applications de pompe et de transfert, dans les industries pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et l’industrie des aliments et des boissons.
Cette tubulure de haute pureté et translucide ne contient aucun plastifiant à base de phtalate ni de peroxyde qui pourrait se lixivier dans le liquide transporté.- Sans saveur, inodore, non cytotoxique, non pyrogénique et non hémolytique.
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au durimètre : Shore A, 50
Informations de commande :
Emballage double, en boîte de 50 pi (15,2 m).
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
Spécification
Tubulure flexible | |
Autoclavables | |
13 mm | |
11/16 in | |
50 ft | |
3/32 in | |
50 | |
Duromètre 50(A) | |
6 psig à 320°F (160°C) | |
232°C |
Conforme aux exigences de la FDA, de l’USDA et de la Pharmacopée américaine (éd. 24) de classe VI relatives aux matériaux plastiques ainsi qu’aux normes sanitaires 3A. | |
1/2 in | |
Silicone durci au platine | |
17 mm | |
15.24 m | |
0.24 cm | |
Translucide | |
Rayon de courbure de 4 x dia. ext. | |
450°F |