Learn More
NADP disodium salt, MedChemExpress
MedChemExpress NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
87.75€ - 255.15€
Spécification
CAS | 24292-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H28N7O17P3.2Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 789.38 |
Pourcentage de pureté | 98.47% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16462326
|
Medchem Express
HY-F0002A |
500 mg |
255.15€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16448926
|
Medchem Express
HY-F0002A |
100 mg |
87.75€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).Spécification
24292-60-2 | |
C21H28N7O17P3.2Na | |
789.38 | |
98.47% |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.