Learn More
NADP disodium salt, MedChemExpress
MedChemExpress NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Marque: Medchem Express HY-F0002A
Description
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).Spécification
NADP disodium salt | |
White | |
C21H28N7O17P3.2Na | |
Disodium NADP | |
NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[2 Na] | |
789.39 | |
Research |
24292-60-2 | |
Research | |
100 mg | |
H2O : 250 mg/mL (316.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (4.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
789.38 | |
98.47% | |
Solid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only