Learn More
N-phényléthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.25€ - 115.58€
Identifiants chimiques
CAS | 122-98-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.182 |
Numéro MDL | MFCD00002832 |
Clé InChI | MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700Afficher plus |
CID PubChem | 31235 |
Nom IUPAC | 2-anilinoéthanol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309759
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22131.36 |
500 g |
38.25€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22131.0E |
2500 g |
115.58€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Phenylethanolamine is used as an intermediate for dyes and other organic compounds. Further, it is used as a substrate for human olfactory uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N-phényléthanolamine est utilisée comme intermédiaire pour les colorants et autres composés organiques. De plus, il est utilisé comme substrat pour l’uridine 5′-diphospho-glucuronosyltransférase olfactif humain.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les anhydrides acides, les chlorures acides et les chloroformates.
Chemical Identifiers
122-98-5 | |
137.182 | |
MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N | |
31235 | |
C1=CC=C(C=C1)NCCO |
C8H11NO | |
MFCD00002832 | |
2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700Afficher plus | |
2-anilinoéthanol |
Specifications
N-Phenylethanolamine | |
-30°C | |
10.2 | |
153°C (307°F) | |
C8H11NO | |
MFCD00002832 | |
774672 | |
Slightly miscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)NCCO | |
137.182 | |
137.18 |
122-98-5 | |
1.087 | |
284°C to 286°C | |
Amine-like | |
1.579 | |
UN2810 | |
2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700 | |
MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N | |
2-anilinoéthanol | |
31235 | |
98% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H310-H351-H373-H319-H317
Fatal in contact with skin.
Suspected of causing cancer.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P361-P363-P501c
H311-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUES, LIQUIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-588-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante