Learn More
N-phényléthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Phenylethanolamine is used as an intermediate for dyes and other organic compounds. Further, it is used as a substrate for human olfactory uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-phényléthanolamine est utilisée comme intermédiaire pour les colorants et autres composés organiques. De plus, il est utilisé comme substrat pour l’uridine 5′-diphospho-glucuronosyltransférase olfactif humain.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les anhydrides acides, les chlorures acides et les chloroformates.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Phenylethanolamine |
Point de fusion | -30°C |
Densité | 1.087 |
pH | 10.2 |
Point d’ébullition | 284°C to 286°C |
Point d’éclair | 153°C (307°F) |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.579 |
Quantité | 2500 g |
Numéro UN | UN2810 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10238375 | Certificat d’analyse | 24/02/2023 | B22131.0E,B22131.36 |
10243677 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | B22131.0E,B22131.36 |
10109581 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B22131.0E,B22131.36 |
5002K09P | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B22131.0E,B22131.36 |
U21D002 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | B22131.0E,B22131.36 |