Learn More
N-phényléthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11309759
N-phényléthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309759
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Code produit. 11309759
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22131.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
N-Phenylethanolamine is used as an intermediate for dyes and other organic compounds. Further, it is used as a substrate for human olfactory uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-phényléthanolamine est utilisée comme intermédiaire pour les colorants et autres composés organiques. De plus, il est utilisé comme substrat pour l’uridine 5′-diphospho-glucuronosyltransférase olfactif humain.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les anhydrides acides, les chlorures acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-98-5
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00002832
Clé InChI MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 31235
Nom IUPAC 2-anilinoéthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenylethanolamine
Point de fusion -30°C
Densité 1.087
pH 10.2
Point d’ébullition 284°C to 286°C
Point d’éclair 153°C (307°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.579
Quantité 500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 774672
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10238375 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberB22131.0E,B22131.36
Numéro de lot10243677 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberB22131.0E,B22131.36
Numéro de lot10109581 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22131.0E,B22131.36
Numéro de lot5002K09P Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22131.0E,B22131.36
Numéro de lotU21D002 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB22131.0E,B22131.36
Nom du produit
N-phényléthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >