Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10103000
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10103000
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10103000
Marque: Thermo Scientific Acros 138455000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Point de fusion -55.0°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4169 to 1.4189
Quantité 500 mL
Beilstein 04,25
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15,9277
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: most organic solvents
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465773 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number138450500,138455000,138450025
Numéro de lotA0463827 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog Number138450500,138455000,138450025
Numéro de lotA0462933 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog Number138450500,138455000,138450025
Numéro de lotA0450148 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number138450500,138455000,138450025
Numéro de lotA0446784 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number138450500,138455000,138450025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Nom du produit
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >