Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-tétraméthylethylènediamine, 99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse Code produit.: 10398863
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-tétraméthylethylènediamine, 99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse
Code produit. 10398863
2.5 kg, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Code produit. 10398863
Marque: Thermo Scientific Chemicals 420580025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00008335
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -55.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4169 to 1.4189
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15, 9277
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear and no haze
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Forme physique Liquide
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-tétraméthylethylènediamine, 99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse >