Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-tétraméthylethylènediamine, 99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse Code produit.: 10005660
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-tétraméthylethylènediamine, 99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse
Code produit. 10005660
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Code produit. 10005660
Marque: Thermo Scientific Chemicals 420585000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00008335
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -55.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4169 to 1.4189
Quantité 500 g
Beilstein 04, 250
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Merck Index 15, 9277
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear and no haze
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0446688 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number420580025,420580500,420580050,420585000,420581000
Numéro de lotA0432079 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2023 Catalog Number420580025,420580500,420580050,420585000,420581000
Numéro de lotA0443953 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2022 Catalog Number420580025,420580500,420580050,420585000,420581000
Numéro de lotA0415513 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/07/2021 Catalog Number420580025,420580500,420580050,420585000,420581000
Numéro de lotA0384347 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2020 Catalog Number420580025,420580500,420580050,420585000,420581000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-tétraméthylethylènediamine, 99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse >