Learn More
N,N-Diméthylacétamide, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15602860
N,N-Diméthylacétamide, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15602860
4 x 2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15602860
Marque: Honeywell-Chromasolv 2705554X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance 0.01 at 360 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.937 g/mL at 25 °C (literature)
Point d’ébullition 164°C to 166°C
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair 64°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2COCH2CH3
Beilstein 1737614
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312 + H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,N-Diméthylacétamide, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >