Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99,8+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11310856
N,N-diméthylacétamide, 99,8+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310856
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 11310856
Marque: Thermo Scientific Acros 390670025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Point de fusion -20.0°C
Absorbance 0.046 at 310nm, 0.301 at 285nm, 0.7 (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 275nm
Couleur Incolore
Acidité 0.0005 meq/g max.
Alcalinité 0.003 meq/g max.
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Gravité spécifique 0.937
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Viscosité 1.02 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 3248
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464500 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number390670010,390670025
Numéro de lotA0464501 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number390670010,390670025
Numéro de lotA0464499 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/07/2024 Catalog Number390670010,390670025
Numéro de lotA0460809 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number390670010,390670025
Numéro de lotA0460808 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number390670010,390670025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,N-diméthylacétamide, 99,8+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals >