Learn More
DMAC, diméthylacétamide, qualité GC Headspace, Thermo Scientific™
Code produit. 15582393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Code produit. 15582393
Marque: Thermo Scientific Acros D1601
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Traité au DMAC pour obtenir un haut degré de pureté et assurer une détermination précise et reproductible des niveaux de traces de solvants résiduels.
  • Chaque lot est testé afin d’assurer des lignes de base, sans interférence pour la détermination, sans interférence des solvants résiduels de classe 1, 2 et 3.
  • 1 ppm max. de solvants de classe 1, 10 ppm max., de solvants de classe 2 et50 ppm max., de solvants résiduels de classe 3.
  • Ce produit est testé par absorption UV pour garantir une faible contamination organique
  • Traitées pour une faible teneur en eau afin de faciliter l’extraction d’impuretés organiques volatiles ou de VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau DMAC, Dimethylacetamide
Absorbance 0.300 AU Maximum (275nm), 0.080 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm)
CAS 127-19-5
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C4H9NO
Acide titrable 0.001 mEq/g Maximum
Numéro MDL MFCD00008686
Eau 0.03% Maximum
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
Nom IUPAC N,N-dimethylacetamide
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité GC Headspace
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylacetamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: dimethyl acetamide