Learn More
N,N-diméthylacétamide, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylacetamide |
Point de fusion | -20.0°C |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 0.9370g/mL |
Point d’ébullition | 164.0°C to 166.0°C |
Quantité | 5 L |
Point d’éclair | 70°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0453545 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 181070010,181070025,181070250,181070050 |
A0467265 | Certificat d’analyse | 11/11/2024 | 181070010,181070025,181070250,181070050 |
A0463426 | Certificat d’analyse | 05/06/2024 | 181070010,181070025,181070250,181070050 |
A0459489 | Certificat d’analyse | 25/01/2024 | 181070010,181070025,181070250,181070050 |
B0542397B | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 181070010,181070025,181070250,181070050 |
Sécurité et traitement
- N,N-Dimethylacetamide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-Dimethylacetamide