Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10236850
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236850 Tous les produits Thermo Scientific Produits
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10236850
Marque: Thermo Scientific Acros 221580250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation, réactif de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24589-78-4
Formule moléculaire C6H12F3NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00000411
Clé InChI MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfmAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 32510
ChEBI CHEBI:85064
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 132.0°C
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.3782 to 1.3802
Quantité 25 g
Numéro UN 2920
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468576 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number221581000,221580250,221580050
Numéro de lotA0462400 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/05/2024 Catalog Number221581000,221580250,221580050
Numéro de lotA0449217 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number221581000,221580250,221580050
Numéro de lotA0457669 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2023 Catalog Number221581000,221580250,221580050
Numéro de lotA0437414 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2023 Catalog Number221581000,221580250,221580050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >