Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11444514
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444514
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11444514
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13141.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide est utilisé comme réactif de silylation qui forme des dérivés volatils pour l’analyse GC-MS. Il agit comme un intermédiaire pharmaceutique et un métabolite du famprofazone chez l’homme. Il est également utilisé dans la détection d’hormones stéroïdes17-alfa-éthynylestradiol et estrone.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24589-78-4
Formule moléculaire C6H12F3NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00000411
Clé InChI MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
CID PubChem 32510
ChEBI CHEBI:85064
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Densité 1.076
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.38
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1941550
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253729 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2025 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Numéro de lot10249265 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2024 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Numéro de lot10231513 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/12/2023 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Numéro de lot10245564 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
Numéro de lot10236212 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2023 Catalog NumberA13141.06,A13141.22,A13141.14
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-acetamide
Nom du produit
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >