Learn More
N-heptane, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10794751
N-heptane, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10794751
5 L, Boîte métallique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10794751
Marque: Fisher Chemical H/0160/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C7H16, numéro CAS-142-82-5, dipropylméthane, méthane de diéthyle, eptani, n-heptane, gettysolve-c, heptan polonais, skellysolve c, hydrure d’heptyle, heptan, heptanen, 2,5 L, 98°C, CHEBI:43098, incolore, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91°C, 9544, 100,205, flacon de verre ambré, liquide, 8900
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-82-5
Formule moléculaire C7H16
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Numéro MDL MFCD00009544
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CID PubChem 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nom IUPAC heptane
SMILES CCCCCCC
Spécification
Point de fusion -91°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 98°C
Quantité 5 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 48mbar at 20°C
Viscosité 0.4 mPaS at 20°C
Poids de la formule 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Heptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-heptane, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical >