Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-acétyle-L-lysine, 99 % Code produit.: 15466219
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-acétyle-L-lysine, 99 %
Code produit. 15466219
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15466219
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64139.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
N(epsilon)-Acetyl-L-lysine is an R-chain N-acetylated α amino acid used together with other lysine analogues to differentiate and characterized various aminoacylases and regulator 2 (Sir2) enzymes/sirtuins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N(epsilon)-acétyl-L-lysine est un acide aminé N-acétylée α à chaîne R utilisé avec d’autres analogues de la lysine pour différencier et caractériser diverses aminoacylases et divers régulateurs d’enzymes / sirtuines 2 (Sir2).
Solubilité
Soluble dans l’eau (miscible) et 80 % d’acide acétique (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 692-04-6
Formule moléculaire C8H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00002639
Clé InChI DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
CID PubChem 92832
ChEBI CHEBI:17752
Nom IUPAC acide (2S)-6-acétamido-2-aminohéxanoïque
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(epsilon)-Acetyl-L-lysine
Point de fusion 250°C (decomposition)
Couleur Blanc
Synonyme n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
Informations sur la solubilité Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.2
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP24L048 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
Numéro de lotQ08K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
Numéro de lotW06J011 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
Numéro de lotZ05I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
Numéro de lotT18I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog NumberJ64139.03,J64139.06
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-acétyle-L-lysine, 99 % >