Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-acétyle-L-lysine, 99 %
Code produit. 15456219
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15456219
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64139.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 692-04-6 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
N(epsilon)-Acetyl-L-lysine is an R-chain N-acetylated α amino acid used together with other lysine analogues to differentiate and characterized various aminoacylases and regulator 2 (Sir2) enzymes/sirtuins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N(epsilon)-acétyl-L-lysine est un acide aminé N-acétylée α à chaîne R utilisé avec d’autres analogues de la lysine pour différencier et caractériser diverses aminoacylases et divers régulateurs d’enzymes / sirtuines 2 (Sir2).
Solubilité
Soluble dans l’eau (miscible) et 80 % d’acide acétique (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 692-04-6
Formule moléculaire C8H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00002639
Clé InChI DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
CID PubChem 92832
ChEBI CHEBI:17752
Nom IUPAC acide (2S)-6-acétamido-2-aminohéxanoïque
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(epsilon)-Acetyl-L-lysine
Point de fusion 250°C (decomposition)
Couleur Blanc
Synonyme n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
Informations sur la solubilité Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.2
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre