Learn More
N-epsilon-acétyl-L-lysine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11473041 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11473041
Marque: MP Biomedicals 0215023505
Identifiants chimiques
CAS 692-04-6
Formule moléculaire C8H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00002639
Clé InChI DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
Synonyme n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
CID PubChem 92832
ChEBI CHEBI:17752
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-epsilon-acetyl-L-lysine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Nom IUPAC acide (2S)-6-acétamido-2-aminohéxanoïque
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.3
Forme physique Poudre