Learn More
Heptafluorobutyrate de n-butyle, 97 %
17.68€ - 61.98€
Identifiants chimiques
CAS 1559-07-5
Formule moléculaire C8H9F7O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.147
Numéro MDL MFCD00039240
Clé InChI YDXXJZKOOOJVEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl heptafluorobutyrate, butyric acid, heptafluoro-, butyl ester, butyl heptafluorobutanoate, heptafluorobutyric acid, n-butyl ester, n-butylheptafluorobutyrate, butyl perfluorobutanoat, butyl perfluorobutyrate, butylheptafluorobutyrate, butyl heptafluorobutyrate, n-butyl perfluoro-n-butyrate
CID PubChem 137079
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11460517
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22400.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11470517
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22400.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1559-07-5
270.147
YDXXJZKOOOJVEE-UHFFFAOYSA-N
137079
CCCCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
C8H9F7O2
MFCD00039240
n-butyl heptafluorobutyrate, butyric acid, heptafluoro-, butyl ester, butyl heptafluorobutanoate, heptafluorobutyric acid, n-butyl ester, n-butylheptafluorobutyrate, butyl perfluorobutanoat, butyl perfluorobutyrate, butylheptafluorobutyrate, butyl heptafluorobutyrate, n-butyl perfluoro-n-butyrate
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate de butyle
Spécification
n-Butyl heptafluorobutyrate
1.296
C8H9F7O2
1.327
1798327
YDXXJZKOOOJVEE-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate de butyle
137079
97%
1559-07-5
131°C to 133°C
CF3CF2CF2CO2(CH2)3CH3
MFCD00039240
n-butyl heptafluorobutyrate, butyric acid, heptafluoro-, butyl ester, butyl heptafluorobutanoate, heptafluorobutyric acid, n-butyl ester, n-butylheptafluorobutyrate, butyl perfluorobutanoat, butyl perfluorobutyrate, butylheptafluorobutyrate, butyl heptafluorobutyrate, n-butyl perfluoro-n-butyrate
CCCCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
270.147
270.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante