Learn More
Heptafluorobutyrate de n-butyle, 97 %
Code produit. 11470517
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1559-07-5
Formule moléculaire C8H9F7O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.147
Numéro MDL MFCD00039240
Clé InChI YDXXJZKOOOJVEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl heptafluorobutyrate, butyric acid, heptafluoro-, butyl ester, butyl heptafluorobutanoate, heptafluorobutyric acid, n-butyl ester, n-butylheptafluorobutyrate, butyl perfluorobutanoat, butyl perfluorobutyrate, butylheptafluorobutyrate, butyl heptafluorobutyrate, n-butyl perfluoro-n-butyrate
CID PubChem 137079
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate de butyle
SMILES CCCCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Butyl heptafluorobutyrate
Densité 1.296
Point d’ébullition 131°C to 133°C
Formule linéaire CF3CF2CF2CO2(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.327
Quantité 50 g
Beilstein 1798327
Poids de la formule 270.15
Pourcentage de pureté 97%