Learn More
Heptafluorobutyrate de n-butyle, 97 %
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Butyl heptafluorobutyrate |
Densité | 1.296 |
Point d’ébullition | 131°C to 133°C |
Formule linéaire | CF3CF2CF2CO2(CH2)3CH3 |
Indice de réfraction | 1.327 |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 1798327 |
Poids de la formule | 270.15 |
Pourcentage de pureté | 97% |