Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-acétyl-L-lysine, 99 %
71.20€ - 263.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1946-82-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.23 |
Numéro MDL | MFCD00008233 |
Clé InChI | VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N |
Synonyme | ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine |
CID PubChem | 92907 |
ChEBI | CHEBI:35704 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-acétamido-6-aminohéxanoïque |
SMILES | CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406719
|
Thermo Scientific Chemicals
J65083.03 |
1 g |
71.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15416719
|
Thermo Scientific Chemicals
J65083.06 |
5 g |
263.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidize(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa Nα-acétyle-L-lysine est une forme biologiquement disponible avec bouchon d’extrémité N-terminale de la protéinogène de l’acide aminé α L-lysine. La Nα-acétyle-L-lysine est un substrat utilisé pour étudier et caractériser le ou les oxydés de lysyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (miscible) et 80 % d’acide acétique (50 mg/ml - solution incolore limpide).
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
1946-82-3 | |
188.23 | |
VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N | |
92907 | |
acide (2S)-2-acétamido-6-aminohéxanoïque |
C8H16N2O3 | |
MFCD00008233 | |
ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine | |
CHEBI:35704 | |
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O |
Spécification
N(alpha)-Acetyl-L-lysine | |
1946-82-3 | |
C8H16N2O3 | |
ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine | |
VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N | |
acide (2S)-2-acétamido-6-aminohéxanoïque | |
92907 | |
188.2 | |
Poudre |
256°C to 258°C (decomposition) | |
Blanc | |
MFCD00008233 | |
Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)). | |
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O | |
188.23 | |
CHEBI:35704 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-747-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only