Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-acétyl-L-lysine, 99 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidize(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La Nα-acétyle-L-lysine est une forme biologiquement disponible avec bouchon d’extrémité N-terminale de la protéinogène de l’acide aminé α L-lysine. La Nα-acétyle-L-lysine est un substrat utilisé pour étudier et caractériser le ou les oxydés de lysyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (miscible) et 80 % d’acide acétique (50 mg/ml - solution incolore limpide).
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
La Nα-acétyle-L-lysine est une forme biologiquement disponible avec bouchon d’extrémité N-terminale de la protéinogène de l’acide aminé α L-lysine. La Nα-acétyle-L-lysine est un substrat utilisé pour étudier et caractériser le ou les oxydés de lysyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (miscible) et 80 % d’acide acétique (50 mg/ml - solution incolore limpide).
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N(alpha)-Acetyl-L-lysine |
Point de fusion | 256°C to 258°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)). |
Poids de la formule | 188.2 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 1 g |
Forme physique | Poudre |