Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-acétyl-L-lysine, 99 %
Code produit. 15416719
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidize(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La Nα-acétyle-L-lysine est une forme biologiquement disponible avec bouchon d’extrémité N-terminale de la protéinogène de l’acide aminé α L-lysine. La Nα-acétyle-L-lysine est un substrat utilisé pour étudier et caractériser le ou les oxydés de lysyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (miscible) et 80 % d’acide acétique (50 mg/ml - solution incolore limpide).
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1946-82-3
Formule moléculaire C8H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD00008233
Clé InChI VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
Synonyme ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
CID PubChem 92907
ChEBI CHEBI:35704
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-6-aminohéxanoïque
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N(alpha)-Acetyl-L-lysine
Point de fusion 256°C to 258°C (decomposition)
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)).
Poids de la formule 188.2
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 5 g
Forme physique Poudre