Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, 98 %
Code produit. 10521974
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-91-1
Formule moléculaire C5H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 163.19
Numéro MDL MFCD00004880
Clé InChI PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonyme n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
CID PubChem 12035
ChEBI CHEBI:28939
Nom IUPAC acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-cysteine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.5% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Quantité 250 g
Merck Index 15, 83
Conditions de rotation spécifiques +5.50° (20°C c=2,H2O)
Rotation spécifique + 5.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.
Poids de la formule 163.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-Acetyl-L-cysteine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, 98 % >