Learn More
Macherey-Nagel™ Septa pour bouchons à vis de type N8
Maintenez l’intégrité de l’échantillon tout en permettant la pénétration de la seringue. Les septa Macherey-Nagel™ pour bouchons à vis de type N8 fournissent un joint étanche à l’air qui empêche toute contamination. Disponibles en plusieurs matériaux. Bouchons à vis en polypropylène avec trou central vendu séparément.
4.10€ - 26.65€
Spécification
Diamètre (métrique) du bouchon | 8 mm |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie (GC, HPLC) |
Modèle | Rond |
Quantité | 100 paquet |
Taille du bouchon | N8 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10095671
|
Macherey-Nagel™
70261 |
Blanc | PTFE vierge | No |
4.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10468201
|
Macherey-Nagel™
702481 |
Bleu, Blanc | PTFE, Silicone | Oui |
26.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12400380
|
Macherey-Nagel™
70248 |
Rouge, Blanc | PTFE, Silicone | No |
20.30€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les septa en PTFE sont chimiquement résistants et permettent la perforation
- La doublure en silicone permet une perforation répétée en empêchant les dommages causés par le carottage
- Les septa en fente nécessitent moins de pression pour pénétrer, ce qui empêche l’endommagement des aiguilles
- Conditionnés comme 100 pièces (septa uniquement) dans un sachet en polyéthylène
- Les bouchons à vis sans revêtement en polypropylène noir avec trou central pour flacons de type N8 sont vendus séparément (n° fab. 70249)
Spécification
8 mm | |
Rond | |
N8 |
Chromatographie (GC, HPLC) | |
100 paquet |