Learn More
Macherey-Nagel™ Septa pour bouchons à vis de type N8
Maintenez l’intégrité de l’échantillon tout en permettant la pénétration de la seringue. Les septa Macherey-Nagel™ pour bouchons à vis de type N8 fournissent un joint étanche à l’air qui empêche toute contamination. Disponibles en plusieurs matériaux. Bouchons à vis en polypropylène avec trou central vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 70248
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les septa en PTFE sont chimiquement résistants et permettent la perforation
- La doublure en silicone permet une perforation répétée en empêchant les dommages causés par le carottage
- Les septa en fente nécessitent moins de pression pour pénétrer, ce qui empêche l’endommagement des aiguilles
- Conditionnés comme 100 pièces (septa uniquement) dans un sachet en polyéthylène
- Les bouchons à vis sans revêtement en polypropylène noir avec trou central pour flacons de type N8 sont vendus séparément (n° fab. 70249)
Spécification
Dureté :Shore A 45° | |
Rouge, Blanc | |
PTFE, Silicone | |
Chromatographie (GC, HPLC) | |
Shore A 45° | |
1,3 mm | |
N8 |
8 mm | |
8 mm | |
No | |
Rond | |
100 paquet | |
Septa |