Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMAN™ Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
993.00€ - 1143.00€
Spécification
Pointes compatibles | Cônes Diamond, cônes Amplipur |
---|---|
Espacement de cônes réglable | Non |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Assorties |
Jetable | Réutilisable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17713178
![]() |
Gilson™
FP10009S |
10 μL | 8 | P8x10 |
993.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17743178
![]() |
Gilson™
FP10010S |
10 μL | 12 | P12x10 |
1143.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17773178
![]() |
Gilson™
FP10011S |
20 μl | 8 | P8x20 |
993.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17703188
![]() |
Gilson™
FP10012S |
20 μl | 12 | P12x20 |
1143.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17733188
![]() |
Gilson™
FP10013S |
200 μl | 8 | P8x200 |
993.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17763188
![]() |
Gilson™
FP10014S |
200 μl | 12 | P12x200 |
1143.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17793188
![]() |
Gilson™
FP10015S |
300 μl | 8 | P8x300 |
993.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17723198
![]() |
Gilson™
FP10016S |
300 μl | 12 | P12x300 |
1143.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Spécification
Cônes Diamond, cônes Amplipur | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Polypropylène, PVDF, PBT | |
Non stérile | |
1 de chaque |
Non | |
Assorties | |
Ergonomique, texturée | |
MyPipetman™ Select | |
Pipette mécanique |